Få mere at vide
BRAND™ 0,5 ml PCR-rør med tilsluttede kondensatorer, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Artikelnummer. 10025720 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10025720 Klar Pakke med 1000
10162022 Rose Pakke med 1000
10203172 Grøn Pakke med 1000
10703273 Blå Pakke med 1000
10683253 Gul Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10025720 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.88 DKK
    416.42 DKK / Pakke med 1000
    Spare 105.46 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tyndvæggede PCR-rør med påsatte hætter sikrer præcis termisk overførsel, RNase-/DNase-/DNA-fri og fremstillet uden smøremidler eller tilsætningsstoffer, der kan forurene prøverne.
BRAND™ Engangs-PCR-rør er designet til at levere enestående ydeevne til PCR-opsætninger, små og mellemstore applikationer samt andre arbejdsgange, der kræver præcis termisk overførsel og høj renhed. Fremstillet af højkvalitets virgin polypropylen sikrer disse rør pålidelige resultater med funktioner, der forbedrer brugervenlighed og prøveintegritet. Nøglefunktioner omfatter:
  • BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certificeret fri for menneskeligt DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere, hvilket sikrer det højeste renhedsniveau for følsomme PCR-applikationer.
  • Overlegen varmeoverførsel: Ekstra tyndvæggede rør optimerer termisk overførsel under PCR, reducerer cyklustider og giver ensartet ydeevne over et bredt temperaturområde.
  • Pålidelige forseglingshætter: Tætte forseglingshætter forhindrer fordampning og tab af prøven på grund af opvarmning, samtidig med at de tilbyder nem funktionalitet at åbne og lukke.
  • Farvevalg: Tilbydes i flere farver for forenklet visuel prøveregistrering og organisering.
  • Byggeri af høj kvalitet: Fremstillet af højkvalitets jomfruharpikser uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser eller prøver.
  • Autoklaverbar: Designet til at modstå autoklavering ved 121 °C (2 bar) i overensstemmelse med DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase og DNA fri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000 pakke
Til brug med (udstyr) Termiske cykler for fremragende reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Format Rør
Reaktionsvolumen 0.5 mL
Produkttype Tyndvægget PCR rør