Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtter til 384-brønds dybbrøndsplader
Minimer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer
372.67 DKK - 3595.00 DKK
Tekniske data
Materiale Silikone
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 384
nr. pr. sag 50/Cs.
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Well Shape Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Well Shape Pris Antal & tilgængelighed  
12527897
Dokumentvisning
Axygen™
AM-384-DW-SQ
Firkant
2585.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-01-2026
Læg i indkøbskurv
11376224
Dokumentvisning
Axygen™
AM-384-DW-SQ
Firkant
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12683696
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Axygen™
AM-384-PCR-RD
Rund
3595.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-01-2026
Læg i indkøbskurv
11386224
Dokumentvisning
Axygen™
AM-384-PCR-RD
Rund
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Axygen AxyMat tætningsmåtter kan bruges i en lang række temperaturer til PCR- og opbevaringsapplikationer. AxyMats minimerer fordampning og er lavet af silikone af forskningskvalitet, som kan autoklaveres. De kan genbruges efter en blegemiddelvask og ethanolskylningsprotokol.
Tekniske data
Tekniske data
Silikone
Autoklaverbar
50/Cs.
Tætningsmåtte
Ikke steril
384
10/Pk.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtter til 384-brønds dybbrøndsplader