Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtter til 384-brønds dybbrøndsplader
Artikelnummer. 12683696 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Well Shape:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape unitSize
12683696 Rund Pakke med 50
12527897 Firkant Pakke med 50
11376224 Firkant Pakke med 10
11386224 Rund Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12683696 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AM384PCRRD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer
Axygen AxyMat tætningsmåtter kan bruges i en lang række temperaturer til PCR- og opbevaringsapplikationer. AxyMats minimerer fordampning og er lavet af silikone af forskningskvalitet, som kan autoklaveres. De kan genbruges efter en blegemiddelvask og ethanolskylningsprotokol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Silikone
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 384
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Tætningsmåtte
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet 384-brønds dybbrøndplade med runde brønde