Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtter til 384-brønds dybbrøndsplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Well Shape:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
Axygen AxyMat tætningsmåtter kan bruges i en lang række temperaturer til PCR- og opbevaringsapplikationer. AxyMats minimerer fordampning og er lavet af silikone af forskningskvalitet, som kan autoklaveres. De kan genbruges efter en blegemiddelvask og ethanolskylningsprotokol.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Silikone |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 384 |
| nr. pr. sag | 50/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Tætningsmåtte |
| Well Shape | Rund |
| Pladekompatibilitet | 384-brønds dybbrøndplade med runde brønde |