Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i aftapningslågstativ
Udfør påføringer nøjagtigt og ensartet med barrierepipettespidser i stativer, der kan løftes af låg, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
893.72 DKK - 1445.00 DKK
Tekniske data
Filtreret | Filtreret |
---|---|
Sterilitet | Steril |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
Format | Lågstativ, der kan løftes af |
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Model- | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Model- | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10049000
![]() |
Thermo Scientific™
2065E |
100μ l | ART 100E |
1425.00 DKK
Pakke med 960 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
10577581
![]() |
Thermo Scientific™
2070 |
300μ l | ART 300 |
1430.00 DKK
Pakke med 960 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
10029040
![]() |
Thermo Scientific™
2069 |
200μ l | ART 200 |
1445.00 DKK
Pakke med 960 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
10292761
![]() |
Thermo Scientific™
2065 |
100μ l | ART 100 |
1430.00 DKK
Pakke med 960 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
12654870
![]() |
Thermo Scientific™
2079E |
1.000μ l | ART 1000E |
1345.00 DKK
Pakke med 800 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
10098960
![]() |
Thermo Scientific™
2139F |
0,5 til 10 μL | ART 10F |
893.72 DKK
Pakke med 960 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
10282761
![]() |
Thermo Scientific™
2149P |
20μ l | ART 20 |
1080.00 DKK
Pakke med 960 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
10707811
![]() |
Thermo Scientific™
2149E |
10μ l | ART 10 |
893.72 DKK
Pakke med 960 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barrierepipettespidser i løftelågstativ, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barrierepipettespidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
- Sterile spidser er DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
- Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
- Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer:
Forlænget længde for at forhindre kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen
Gelpåfyldning til påfyldning af akrylamid eller agarosegeler
Genomisk bred åbning til genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer
Solvent Sikker for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit™pipettespidser giver præcis og konsistent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson pipetteman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokus pipetter
Tekniske data
Filtreret | |
Må ikke autoklaveres | |
Lågstativ, der kan løftes af | |
ART |
Steril | |
DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri | |
Universal Fit | |
Polypropylen |