Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i aftapningslågstativ
Artikelnummer. 12654870
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1.000μ l
10μ l
100μ l
20μ l
200μ l
300μ l
Model-:
ART 10
ART 1000E
ART 100E
ART 10F
ART 20
ART 200
ART 300
KUNS 100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Pakke med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
12654870 1.000μ l ART 1000E Pakke med 800
10049000 100μ l ART 100E Pakke med 960
10577581 300μ l ART 300 -
10029040 200μ l ART 200 Pakke med 960
10292761 100μ l KUNS 100 Pakke med 960
10098960 0,5 til 10 μL ART 10F Pakke med 960
10282761 20μ l ART 20 Pakke med 960
10707811 10μ l ART 10 Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12654870 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2079E
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Ver todas las promociones
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Udfør påføringer nøjagtigt og ensartet med barrierepipettespidser i stativer, der kan løftes af låg, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barrierepipettespidser i løftelågstativ, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barrierepipettespidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
  • Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
  • Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
  • Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer:
Forlænget længde for at forhindre kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen
Gelpåfyldning til påfyldning af akrylamid eller agarosegeler
Genomisk bred åbning til genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer
Solvent Sikker for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit™pipettespidser giver præcis og konsistent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson pipetteman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokus pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oversigt ART 1000E, filtreret, steril, lift-off lågstativ
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Volumen (metrisk) dispensering 1000 μL
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- ART 1000E
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Lågstativ, der kan løftes af
Tip stil Universel
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.