Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i aftapningslågstativ
Beskrivelse
Udfør påføringer nøjagtigt og ensartet med barrierepipettespidser i stativer, der kan løftes af låg, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barrierepipettespidser i løftelågstativ, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barrierepipettespidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
- Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
- Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
- Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer:
Forlænget længde for at forhindre kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen
Gelpåfyldning til påfyldning af akrylamid eller agarosegeler
Genomisk bred åbning til genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer
Solvent Sikker for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit™pipettespidser giver præcis og konsistent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson pipetteman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokus pipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART 10, Filtreret, Steril, Lågstativ, der kan løftes af |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Volumen (metrisk) dispensering | 10 μL |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Model- | ART 10 |
| Længde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 4.57 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Vis mere |