Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i aftapningslågstativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10577581
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1.000μ l
10μ l
100μ l
20μ l
200μ l
300μ l
Model-:
ART 10
ART 1000E
ART 100E
ART 10F
ART 20
ART 200
ART 300
KUNS 100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Pakke med 960
Artikelnummer. 10577581
Brand: Thermo Scientific™ 2070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør påføringer nøjagtigt og ensartet med barrierepipettespidser i stativer, der kan løftes af låg, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barrierepipettespidser i løftelågstativ, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barrierepipettespidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
  • Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
  • Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
  • Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer:
Forlænget længde for at forhindre kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen
Gelpåfyldning til påfyldning af akrylamid eller agarosegeler
Genomisk bred åbning til genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer
Solvent Sikker for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit™pipettespidser giver præcis og konsistent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson pipetteman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokus pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 300, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Volumen (metrisk) 300μ l
Volumen (metrisk) dispensering 300 μL
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- ART 300
Længde (engelsk) 2,3 tommer.
Længde (metrisk) 5.84 cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Lågstativ, der kan løftes af
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Steril& PCR-klar