Få mere at vide
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA revers transkriptionssæt
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, tilgængeligt med eller uden RNase-hæmmer, indeholder alle komponenter, der er nødvendige for den kvantitative konvertering af op til 2 μg total RNA til enkeltstrenget cDNA i en enkelt 20 μl reaktion.
Brand:  Applied Biosystems™ 4374966
4594.20 DKK valid until 2025-12-19
Use promo code "24110" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10249814
  • 7410.00 DKK / 1 sæt
Spotlight
Brug rabatkode 24158 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, tilgængeligt med eller uden RNase-hæmmer, indeholder alle komponenter, der er nødvendige for den kvantitative konvertering af op til 2 μg total RNA til enkeltstrenget cDNA i en enkelt 20 μl reaktion. Begge typer sæt leverer ekstremt høj kvalitet, enkeltstrenget cDNA fra 0,02–2 μg total RNA. Reaktioner kan skaleres op til 100 μl for at generere 10 μg cDNA fra en enkelt reaktion.
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNase Inhibitor inkluderer det rekombinante enzym, der bruges til at forhindre nedbrydning af RNA-skabeloner og mangler DNA-endonukleaseaktivitet for bedre produktudbytte.
Ud over anvendelsen i RT-PCR kan dette sæt bruges til traditionel PCR, mikroarrays og til generering af cDNA-arkiver.
Funktionerne i High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit inkluderer:
  • Lineær målamplificering til realtids-PCR
  • Højere udbytte og præcision end andre cDNA-syntesesæt til en brøkdel af prisen
  • 10 gange større dynamisk område end andre sæt
Omfattende testet med en række skabeloner
Kvantitativ førstestrengssyntese af alle RNA-arter opnås ved brug af de tilfældige primere. Dette sæt er blevet grundigt testet med en række RNA-skabeloner, herunder GC- og AU-rige mål og RNA udtrykt i lave niveauer. cRNA kan også effektivt genereres ud fra in vitro transkription af cDNA.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2830585 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Katalognummer4374966
Partinummer2793195 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Katalognummer4374966
Partinummer2822087 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Katalognummer4374966
Partinummer2811033 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Katalognummer4374966
Partinummer2790589 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Katalognummer4374966
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Promo Code: 24158
    Expires2025-10-31
    Days
    1
    Hours
    14
    Minutes
    54
    Seconds
    22
    Hot Deal
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/09/2025 and 31/10/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Every lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.
    Promo Code: 24110
    Expires2025-12-19
    Days
    50
    Hours
    14
    Minutes
    54
    Seconds
    22
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA revers transkriptionssæt > Kit med RNase, 200 reaktioner