Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 11832113
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
40 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11832113 100 reaktioner 100 reaktioner
11822113 40 reaktioner 40 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11832113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1453B
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific Verso cDNA Synthesis Kit giver robust transkription af RNA for at skabe en komplet cDNA-pool.
De Thermo Scientific Verso cDNA Synthesis Kit giver robust transkription af RNA for at skabe en komplet cDNA-pool. Verso-systemet opnår robust og følsom revers transkription gennem kombinationen af et RT-enzym med høj affinitet, en unik RNA-primingsmetode og et optimeret buffersystem. Verso RT-enzymet har høj RNA-skabelonaffinitet og reduceret RNase H-aktivitet til at transskribere selv sektioner med høj sekundær struktur. Den inkluderede forankrede oligo dT-primingmetode øger følsomheden yderligere ved at øge transkriptionseffektiviteten, og cDNA-syntesebufferen er blevet optimeret til at opnå en fuld og forskelligartet cDNA-pool.
Funktionerne i Verso cDNA Synthesis Kit inkluderer:
• Meget sensitiv med et bredt dynamisk —område kan reversere transkribere RNA fra et inputområde på 1 pg til 1 μg
•Effektiv RT-reaktion giver mulighed for 75 % kortere protokoltider (ned til 30 minutter)
• Unik priming-strategi for øget effektivitet og bred skabelonfleksibilitet
• RT-enzym med høj affinitet transkriberer effektivt gennem vanskelige RNA-sekvenser
• Bredt arbejdstemperaturområde (42 –57 °C) for succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
• Inkluderet RT-forstærker forhindrer genomisk DNA-overførsel, hvilket eliminerer behovet for separat DNase I-behandling
• RNase-hæmmer inkluderet
• Kan parres med ethvert PCR-kit til komplet 2-trins RT-(q)PCR-
applikationer
•2-trins RT-(q)PCR
• Enkeltstrenget cDNA-syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•RT Enzymblanding med RNase-hæmmer
• 5X RT buffer
• Tilfældige hexamere
• Forankret Oligo (dT)
• 20 mM dNTP'er
• RT Enhancer
Opbevar kl– 20 °C.
Format Kit
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 100 reaktioner
Omvendt transkriptase Verso
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 11 kb
Udgangsmateriale RNA