Få mere at vide
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA revers transkriptionssæt
Artikelnummer. p-4926517 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
Kit med RNAse-hæmmer
Kun sæt
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1000 reaktioner
200 reaktioner
Artikelnummer. 10400745
Brand: Applied Biosystems™ 4368814
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, tilgængeligt med eller uden RNase-hæmmer, indeholder alle komponenter, der er nødvendige for den kvantitative konvertering af op til 2 μg total RNA til enkeltstrenget cDNA i en enkelt 20 μl reaktion.
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, tilgængeligt med eller uden RNase-hæmmer, indeholder alle komponenter, der er nødvendige for den kvantitative konvertering af op til 2 μg total RNA til enkeltstrenget cDNA i en enkelt 20 μl reaktion. Begge typer sæt leverer ekstremt høj kvalitet, enkeltstrenget cDNA fra 0,02–2 μg total RNA. Reaktioner kan skaleres op til 100 μl for at generere 10 μg cDNA fra en enkelt reaktion.
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNase Inhibitor inkluderer det rekombinante enzym, der bruges til at forhindre nedbrydning af RNA-skabeloner og mangler DNA-endonukleaseaktivitet for bedre produktudbytte.
Ud over anvendelsen i RT-PCR kan dette sæt bruges til traditionel PCR, mikroarrays og til generering af cDNA-arkiver.
Funktionerne i High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit inkluderer:
  • Lineær målamplificering til realtids-PCR
  • Højere udbytte og præcision end andre cDNA-syntesesæt til en brøkdel af prisen
  • 10 gange større dynamisk område end andre sæt
  • Prod. nr. 4368814
Omfattende testet med en række skabeloner
Kvantitativ førstestrengssyntese af alle RNA-arter opnås ved brug af de tilfældige primere. Dette sæt er blevet grundigt testet med en række RNA-skabeloner, herunder GC- og AU-rige mål og RNA udtrykt i lave niveauer. cRNA kan også effektivt genereres ud fra in vitro transkription af cDNA.
Order Info
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 50 U/μl
Indhold og opbevaring • 10X RT-buffer, 1 ml
• 10X RT tilfældige primere, 1 ml
• 25X dNTP-blanding, 0,2 ml (100 mM)
• MultiScribe revers transkriptase, 2 x 0,1 ml (50 U/μl)
Opbevar ved –15 til –25 °C.
Format Kit
Reaktionshastighed 120 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Mængde 1 Ea.
Omvendt transkriptase MultiScribe
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) 7 kb eller mindre
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt