Få mere at vide
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA revers transkriptionssæt
Artikelnummer. 10743647 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kit med RNAse-hæmmer
Kun sæt
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1000 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10743647 Kit med RNAse-hæmmer 1.000 reaktioner 1 sæt
10400745 Kun sæt 200 reaktioner 200 reaktioner
10249814 Kit med RNAse-hæmmer 200 reaktioner 1 sæt
10186954 Kun sæt 1.000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10743647 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4374967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32370.00 DKK
    23953.65 DKK / 1 sæt
    Spare 8416.35 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, tilgængeligt med eller uden RNase-hæmmer, indeholder alle komponenter, der er nødvendige for den kvantitative konvertering af op til 2 μg total RNA til enkeltstrenget cDNA i en enkelt 20 μl reaktion.
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, tilgængeligt med eller uden RNase-hæmmer, indeholder alle komponenter, der er nødvendige for den kvantitative konvertering af op til 2 μg total RNA til enkeltstrenget cDNA i en enkelt 20 μl reaktion. Begge typer sæt leverer ekstremt høj kvalitet, enkeltstrenget cDNA fra 0,02–2 μg total RNA. Reaktioner kan skaleres op til 100 μl for at generere 10 μg cDNA fra en enkelt reaktion.
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit med RNase-hæmmer inkluderer det rekombinante enzym, der bruges til at forhindre nedbrydning af RNA-skabeloner, og mangler DNA-endonukleaseaktivitet for bedre produktudbytte.
Ud over deres anvendelse i RT-PCR kan dette sæt også anvendes i traditionel PCR, mikroarrays og til generering af cDNA-arkiver.
Funktioner i High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit inkluderer:
  • Lineær målamplificering til realtids-PCR
  • Højere udbytte og præcision end andre cDNA-syntesekits til en brøkdel af prisen
  • 10 gange større dynamisk område end andre byggesæt
Omfattende testet med forskellige skabeloner
Kvantitativ førstestrengssyntese af alle RNA-arter opnås ved brug af de tilfældige primere. Dette sæt er blevet grundigt testet med en række RNA-skabeloner, herunder GC- og AU-rige mål og RNA udtrykt i lave niveauer. cRNA kan også effektivt genereres ud fra in vitro transkription af cDNA.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 U/μl
Indhold og opbevaring •10X RT-buffer (2 x 1 ml)
• 10X RT tilfældige primere (2 x 1 mL)
• 25X dNTP-blanding, (1,0 mL ved 100 mM)
• MultiScribe Bagside Transcriptase , (1,0 ml ved 50 U/μ L)
• RNase-hæmmer (5 x 200μ L)
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Format Kit
Reaktionshastighed 120 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Mængde 1 hv.
Omvendt transkriptase MultiScribe
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 1.000 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 7 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kit med RNAse-hæmmer