Få mere at vide
Amlodipine, 97+%, Thermo Scientific™
A calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
962.70 DKK - 4671.71 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 88150-42-9 |
|---|---|
| Molekylær formel | C20H25ClN2O5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.88 |
| MDL nummer | MFCD00864687 |
| InChI nøgle | HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin |
| PubChem CID | 2162 |
| ChEBI | CHEBI:2668 |
| IUPAC navn | 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15484649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62242.03 |
1g |
962.70 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15494649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62242.06 |
3022.43 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
|
15404659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62242.09 |
10g |
4671.71 DKK
10g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dimethyl sulfoxide, ethanol, water, dimethyl formamide, acetone, chloroform, ethyl acetate and methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Kemiske identifikatorer
| 88150-42-9 | |
| 408.88 | |
| HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N | |
| 2162 | |
| 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C20H25ClN2O5 | |
| MFCD00864687 | |
| amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin | |
| CHEBI:2668 | |
| CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC |
Tekniske data
| Amlodipine | |
| C20H25ClN2O5 | |
| UN2811 | |
| amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin | |
| HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N | |
| 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 2162 | |
| 408.88 |
| 88150-42-9 | |
| MFCD00864687 | |
| 14,491 | |
| Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol,water,dimethyl formamide,acetone,chloroform,ethyl acetate and methanol. | |
| CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC | |
| 408.88 | |
| CHEBI:2668 | |
| ≥97% |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301-H318-H373
Toxic if swallowed.
Causes serious eye damage.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H301-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 425-820-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US7968329
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- Amlodipine
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Amlodipine