Få mere at vide
Amlodipin, 97+%
Artikelnummer. 15494649
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494649 5 g 5g
15484649 1 g 1g
15404659 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62242.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
En calciumkanalantagonist med potent antioxidantaktivitet | CAS: 88150-42-9 | C20H25ClN2O5 | 408,88 g/mol
En calciumkanalantagonist med potent antioxidantaktivitetAmlodipin er en L-type calciumkanalproteinhæmmer og -blokker. Det bruges i kombination med angiotensinreceptorblokkeren olmesartan. Derudover virker det som en dihydropyridin calciumkanalblokker. Det bruges som antihypertensiv. Det er involveret i behandlingen af angina og til at sænke blodtrykket. Derudover bruges det til at forebygge brystsmerter og ved koronar hjertesygdom.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, ethanol, vand, dimethylformamid, acetone, chloroform, ethylacetat og methanol.
Bemærk
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88150-42-9
Molekylær formel C20H25ClN2O5
Molekylvægt (g/mol) 408.88
MDL nummer MFCD00864687
InChI nøgle HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin
PubChem CID 2162
ChEBI CHEBI:2668
IUPAC navn 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlodipine
Smeltepunkt 134 °C til 136 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,491
Opløselighedsinformation Opløseligt i dimethylsulfoxid, ethanol, vand, dimethylformamid, acetone, chloroform, ethylacetat og methanol.
Formel vægt 408.88
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Krystallinsk pulver