Få mere at vide
Amlodipine, 97+%, Thermo Scientific™
A calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62242.03
| Mængde | 1g |
|---|
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dimethyl sulfoxide, ethanol, water, dimethyl formamide, acetone, chloroform, ethyl acetate and methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Kemiske identifikatorer
| 88150-42-9 | |
| 408.88 | |
| HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N | |
| 2162 | |
| 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C20H25ClN2O5 | |
| MFCD00864687 | |
| amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin | |
| CHEBI:2668 | |
| CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC |
Tekniske data
| Amlodipine | |
| C20H25ClN2O5 | |
| 1g | |
| 14,491 | |
| Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol,water,dimethyl formamide,acetone,chloroform,ethyl acetate and methanol. | |
| CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC | |
| 408.88 | |
| CHEBI:2668 | |
| ≥97% |
| 88150-42-9 | |
| MFCD00864687 | |
| UN2811 | |
| amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin | |
| HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N | |
| 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 2162 | |
| 408.88 |
Sikkerhed og håndtering
- Amlodipine
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Amlodipine