Få mere at vide
Masterflex™ Polyimidrør
Brug denne slange som en elektrisk og termisk isolator. Polyimidrør er ideel til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre. Rør har fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, stråling og slid.
437.00 DKK - 641.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polyimid
Samlet længde (metrisk) 1.5 m
Til brug med (applikation) Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pris Antal & tilgængelighed  
15169256
Dokumentvisning
Masterflex™
95820-01
0.19 mm 14.4 mm
499.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
11719749
Dokumentvisning
Masterflex™
95820-02
0.25 mm 0.35 mm
499.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Læg i indkøbskurv
11700049
Dokumentvisning
Masterflex™
95820-05
0.63 mm 0.68 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11729749
Dokumentvisning
Masterflex™
95820-03
0.25 mm 0.39 mm
499.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Læg i indkøbskurv
13402759
Dokumentvisning
Masterflex™
95820-10
1.02 mm 0.23 mm
499.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-01-2026
Læg i indkøbskurv
11735688
Dokumentvisning
Masterflex™
95820-09
1.02 mm 1.1 mm
473.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-11-2025
Læg i indkøbskurv
11775119
Dokumentvisning
Masterflex™
95820-11
1.27 mm 1.3 mm
560.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-01-2026
Læg i indkøbskurv
11785119
Dokumentvisning
Masterflex™
95820-13
1.8 mm 1.9 mm
641.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klart rav
  • Harpiks møder USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder
  • Høj dielektrisk styrke
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
  • Temperaturområde: -418 til 896 °F (-250 til 480 °C)
Tekniske data
Tekniske data
USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder
Polyimid
Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre
Steril
480 °C
Autoklaverbar
1.5 m
-250 °C
Ravgul
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ Polyimidrør