Få mere at vide
Masterflex™ Polyimidrør
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.19 mm
0.25 mm
0.63 mm
1,02 mm
1.02 mm
1,27 mm
1.8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.23 mm
0.35 mm
0.39 mm
0.68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1.9 mm
14.4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Klart rav
- Harpiks møder USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder
- Høj dielektrisk styrke
- Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
- Temperaturområde: -418 til 896 °F (-250 til 480 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.8 mm |
| Materiale | Polyimid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.9 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 1.5 m |
| Til brug med (applikation) | Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -250 °C |
| Emballagemængde | 5 Pakke |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |