Få mere at vide
Masterflex™ Polyimidrør
Artikelnummer. 13402759
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,19 mm
0,25 mm
0,63 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,23 mm
0,35 mm
0,39 mm
0,68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,9 mm
14,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 13402759
Brand: Masterflex™ 9582010
Brug denne slange som en elektrisk og termisk isolator. Polyimidrør er ideel til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre. Rør har fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, stråling og slid.
  • Klart rav
  • Harpiks møder USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder
  • Høj dielektrisk styrke
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
  • Temperaturområde: -418 til 896 °F (-250 til 480 °C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,02 mm
Materiale Polyimid
Diameter (metrisk) Udvendig 0,23 mm
Samlet længde (metrisk) 1.5 m
Til brug med (applikation) Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre
Min. Driftstemperatur (metrisk) -250 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Ravgul
Maksimalt tryk 450 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 480 °C