Få mere at vide
Masterflex™ Polyimidrør
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,19 mm
0,25 mm
0,63 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,23 mm
0,35 mm
0,39 mm
0,68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,9 mm
14,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Klart rav
- Harpiks møder USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder
- Høj dielektrisk styrke
- Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
- Temperaturområde: -418 til 896 °F (-250 til 480 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,25 mm |
| Materiale | Polyimid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,39 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 1.5 m |
| Til brug med (applikation) | Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -250 °C |
| Emballagemængde | 5 Pakke |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |