Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Model 215 Forklæde med ærmer
MICROCHEM™ 4000 er designet til at give en enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier og biologiske agenser
7392.44 DKK
Tekniske data
Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
---|---|
Farve | Grøn |
Lukketype | Krog og løkke, taljebånd |
Sterilitet | Ikke steril |
Manchet stil | Dobbelt indre strik |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15855342
|
Ansell™
GR40T-00215-02 |
Lille |
11070.00 DKK 7392.44 DKK / Pakke med 20 Spare 3677.56 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15865342
|
Ansell™
GR40T-00215-03 |
Medium |
11070.00 DKK 7392.44 DKK / Pakke med 20 Spare 3677.56 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15875342
|
Ansell™
GR40T-00215-04 |
Større |
11070.00 DKK 7392.44 DKK / Pakke med 20 Spare 3677.56 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15885342
|
Ansell™
GR40T-00215-05 |
2X-stor |
11070.00 DKK 7392.44 DKK / Pakke med 20 Spare 3677.56 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15895342
|
Ansell™
GR40T-00215-06 |
3X-Large |
11070.00 DKK 7392.44 DKK / Pakke med 20 Spare 3677.56 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 15-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15805352
|
Ansell™
GR40T-00215-07 |
4X-stor |
11070.00 DKK 7392.44 DKK / Pakke med 20 Spare 3677.56 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 19-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beschreibung
- Velcro fastgørelse til halsen
- Bindebånd i taljen
- Dobbelt manchet med strik
- indvendig manchet
- Svejste og tapede sømme
Spezifikation
Flerlags barrierelaminatstof | |
Krog og løkke, taljebånd | |
Dobbelt indre strik | |
Ingen | |
EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Type PB(3)-B, PB (4)-B | |
Svejset og tapet |
Grøn | |
Ikke steril | |
Ja | |
Afskrabninger, syrer, antistatiske, blodbårne patogener, kemikalier | |
Alphatec™ 4000, model 215 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Model 215 Forklæde med ærmer