Beskrivelse
- Velcro fastgørelse til halsen
- Bindebånd i taljen
- Dobbelt manchet med strik
- indvendig manchet
- Svejste og tapede sømme
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Forklæde |
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Begrænset brug |
| Lukketype | Krog og løkke, taljebånd |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Manchet stil | Dobbelt indre strik |
| Latex fri | Ja |
| Antal lommer | Ingen |
| Vis mere |