Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Model 215 Forklæde med ærmer
MICROCHEM™ 4000 er designet til at give en enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier og biologiske agenser
Brand: Ansell™ GR40T-00215-07
7392.44 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Velcro fastgørelse til halsen
- Bindebånd i taljen
- Dobbelt manchet med strik
- indvendig manchet
- Svejste og tapede sømme
Tekniske data
Forklæde | |
Flerlags barrierelaminatstof | |
Begrænset brug | |
Ikke steril | |
Ja | |
Afskrabninger, syrer, antistatiske, blodbårne patogener, kemikalier | |
Alphatec™ 4000, model 215 |
4X-stor | |
Grøn | |
Krog og løkke, taljebånd | |
Dobbelt indre strik | |
Ingen | |
EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Type PB(3)-B, PB (4)-B | |
Svejset og tapet |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Model 215 Forklæde med ærmer > 4X-stor
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion