Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Model 215 Forklæde med ærmer
Artikelnummer. 15875342 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15875342 Større Pakke med 20
15855342 Lille Pakke med 20
15865342 Medium Pakke med 20
15885342 2X-stor Pakke med 20
15895342 3X-Large Pakke med 20
15805352 4X-stor Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15875342 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40T0021504
Forventet forsendelse: 21-01-2027
MICROCHEM™ 4000 er designet til at give en enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier og biologiske agenser
  • Velcro fastgørelse til halsen
  • Bindebånd i taljen
  • Dobbelt manchet med strik
  • indvendig manchet
  • Svejste og tapede sømme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Større
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Engangs Begrænset brug
Lukketype Krog og løkke, taljebånd
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Dobbelt indre strik
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Modstand Afskrabninger, syrer, antistatiske, blodbårne patogener, kemikalier
Certificeringer/compliance EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Type PB(3)-B, PB (4)-B
Stil Alphatec™ 4000, model 215
Sømtype Svejset og tapet