Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 57-435 Series Nitril Immersion Handsker
Giver sikker grebsydelse med øget fleksibilitet. Ansell Alphatec™ 58-435 Series Nitril Immersion Handsker har optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande.
985.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15599441
|
Ansell™
58435070 |
7 |
985.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15509451
|
Ansell™
58435080 |
8 |
985.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15519451
|
Ansell™
58435090 |
9 |
985.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15385181
|
Ansell™
58435100 |
10 |
985.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15375191
|
Ansell™
58435110 |
11 |
985.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
- Funktioner Ansell Greb Technology™ for optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande
- Der kræves mindre kraft på glatte genstande, hvilket reducerer hånd- og armtræthed
- Tilbyder forbedret fleksibilitet og fingerfærdighed takket være bomuldsflokket foret nitrilskal og tætsiddende skræddersyet anden hud, der strammer pasformen hen over håndfladen
- Har 6-mil skal effektiv mod kulbrintederivater, alkoholbaser, mange opløsningsmidler og estere
- Tilbyder overlegen beskyttelse mod snavs, punktering og slid til langvarig brug
- Foldbar rendemanchet hjælper med at forhindre dryp på underarmen, mens en ekstra lang manchet udvider beskyttelsen til overarmen
Ansøgninger :
- Kemisk håndtering
- Petrokemikalier
- Gummi og gummi tilsætningsstoffer
- Håndtering af væskebelagte metaldele
- Vedligeholdelse af industriværktøj
- Håndtering af spildolie
- Affalds- og vandbehandling
Tekniske data
Nitril | |
Handske |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ AlphaTec™ 57-435 Series Nitril Immersion Handsker