Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 57-435 Series Nitril Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
- Funktioner Ansell Greb Technology™ for optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande
- Der kræves mindre kraft på glatte genstande, hvilket reducerer hånd- og armtræthed
- Tilbyder forbedret fleksibilitet og fingerfærdighed takket være bomuldsflokket foret nitrilskal og tætsiddende skræddersyet anden hud, der strammer pasformen hen over håndfladen
- Har 6-mil skal effektiv mod kulbrintederivater, alkoholbaser, mange opløsningsmidler og estere
- Tilbyder overlegen beskyttelse mod snavs, punktering og slid til langvarig brug
- Foldbar rendemanchet hjælper med at forhindre dryp på underarmen, mens en ekstra lang manchet udvider beskyttelsen til overarmen
Ansøgninger :
- Kemisk håndtering
- Petrokemikalier
- Gummi og gummi tilsætningsstoffer
- Håndtering af væskebelagte metaldele
- Vedligeholdelse af industriværktøj
- Håndtering af spildolie
- Affalds- og vandbehandling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 374, EN 388:2003 4001 |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn, Grå |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Handske manchet stil | Handske |
| Liner materiale | Bomuld flok |
| Emballagetype | 12 par/polypose, 6 polyposer/karton, 72 par/karton |
| Vis mere |