Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 57-435 Series Nitril Immersion Handsker
Giver sikker grebsydelse med øget fleksibilitet. Ansell Alphatec™ 58-435 Series Nitril Immersion Handsker har optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande.
Brand: Ansell™ 58435100
652.70 DKK valid until 2025-10-31
Use promo code "24133" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
- Funktioner Ansell Greb Technology™ for optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande
- Der kræves mindre kraft på glatte genstande, hvilket reducerer hånd- og armtræthed
- Tilbyder forbedret fleksibilitet og fingerfærdighed takket være bomuldsflokket foret nitrilskal og tætsiddende skræddersyet anden hud, der strammer pasformen hen over håndfladen
- Har 6-mil skal effektiv mod kulbrintederivater, alkoholbaser, mange opløsningsmidler og estere
- Tilbyder overlegen beskyttelse mod snavs, punktering og slid til langvarig brug
- Foldbar rendemanchet hjælper med at forhindre dryp på underarmen, mens en ekstra lang manchet udvider beskyttelsen til overarmen
Ansøgninger :
- Kemisk håndtering
- Petrokemikalier
- Gummi og gummi tilsætningsstoffer
- Håndtering af væskebelagte metaldele
- Vedligeholdelse af industriværktøj
- Håndtering af spildolie
- Affalds- og vandbehandling
Tekniske data
ANSI 4 | |
Nej | |
Industri | |
0.0278 in. | |
Ja | |
0.0276 in. | |
Nedsænkningshandsker | |
57-435 | |
0.70 mm | |
Type A | |
Handske | |
Bomuld flocking | |
12 par | |
57-435 |
Nitril | |
Nitril | |
Grå | |
0.72 mm | |
Nitril | |
0.7 mm | |
10 | |
0,027 tommer. | |
Nej | |
Bakterier, kun svampe | |
Ansell Grip Technology | |
Uforet | |
Kemisk resistens |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Save Big on Hand Protection
Limited time deal, stock up today!Promo Code: 24133Expires: 2025-09-30
New Offer Shop Now