Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 57-435 Series Nitril Immersion Handsker
Giver sikker grebsydelse med øget fleksibilitet. Ansell Alphatec™ 58-435 Series Nitril Immersion Handsker har optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande.
Brand: Ansell™ 58435090
652.70 DKK valid until 2025-10-31
Use promo code "24133" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
- Funktioner Ansell Greb Technology™ for optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande
- Der kræves mindre kraft på glatte genstande, hvilket reducerer hånd- og armtræthed
- Tilbyder forbedret fleksibilitet og fingerfærdighed takket være bomuldsflokket foret nitrilskal og tætsiddende skræddersyet anden hud, der strammer pasformen hen over håndfladen
- Har 6-mil skal effektiv mod kulbrintederivater, alkoholbaser, mange opløsningsmidler og estere
- Tilbyder overlegen beskyttelse mod snavs, punktering og slid til langvarig brug
- Foldbar rendemanchet hjælper med at forhindre dryp på underarmen, mens en ekstra lang manchet udvider beskyttelsen til overarmen
Ansøgninger :
- Kemisk håndtering
- Petrokemikalier
- Gummi og gummi tilsætningsstoffer
- Håndtering af væskebelagte metaldele
- Vedligeholdelse af industriværktøj
- Håndtering af spildolie
- Affalds- og vandbehandling
Tekniske data
EN 374, EN 388:2003 4001 | |
Industrial | |
Ja | |
Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker | |
Handske | |
12 par/polypose, 6 polyposer/karton, 72 par/karton | |
380 mm |
Greb design: Ansell Greb Technology™ | |
Grøn, Grå | |
Nitril | |
9 | |
Bomuld flok | |
58-435 |