Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-008 Handsker med forlænget fuldarm
Tørt og vådt greb øger fingerfærdigheden og reducerer håndtræthed. Bred manchet gør det muligt at tage beskyttelsestøj på.
3070.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17815641
|
Ansell
58008080 |
8 |
3070.00 DKK
10 par |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17825641
|
Ansell
58008090 |
9 |
3070.00 DKK
10 par |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17835641
|
Ansell
58008100 |
10 |
3070.00 DKK
10 par |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Nitrilpolymer for fremragende mekanisk beskyttelse samt modstandsdygtighed over for olier, fedtstoffer, fedtstoffer og kulbrinter
- AlphaTec 58-008 har Type A kemisk beskyttelse under den nye ENISO 374:2016
- Lozengegreb for at forbedre grebet under tørre og våde forhold
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 58-008 Handsker med forlænget fuldarm