Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-008 Handsker med forlænget fuldarm
Artikelnummer. 17835641 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17835641 10
17815641 8
17825641 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17835641 Leverandør Ansell Leverandørnr. 58008100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3558.50 DKK
    2250.02 DKK / 10 par
    Spare 1308.48 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tørt og vådt greb øger fingerfærdigheden og reducerer håndtræthed. Bred manchet gør det muligt at tage beskyttelsestøj på.
  • Nitrilpolymer for fremragende mekanisk beskyttelse samt modstandsdygtighed over for olier, fedtstoffer, fedtstoffer og kulbrinter
  • AlphaTec 58-008 har Type A kemisk beskyttelse under den nye ENISO 374:2016
  • Lozengegreb for at forbedre grebet under tørre og våde forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Beskyttende handsker
Størrelse 10
Køn Unisex
Handske manchet stil Udvidet
Foring Foret
Model- 58-008