Beskrivelse
- Nitrilpolymer for fremragende mekanisk beskyttelse samt modstandsdygtighed over for olier, fedtstoffer, fedtstoffer og kulbrinter
- AlphaTec 58-008 har Type A kemisk beskyttelse under den nye ENISO 374:2016
- Lozengegreb for at forbedre grebet under tørre og våde forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Beskyttende handsker |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |