Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-008 Handsker med forlænget fuldarm
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Beskrivelse
- Nitrilpolymer for fremragende mekanisk beskyttelse samt modstandsdygtighed over for olier, fedtstoffer, fedtstoffer og kulbrinter
- AlphaTec 58-008 har Type A kemisk beskyttelse under den nye ENISO 374:2016
- Lozengegreb for at forbedre grebet under tørre og våde forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Nitrile |
| Farve | Green |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Protective Gloves |
| Størrelse | 9 |