Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer.
8868.20 DKK
Tekniske data
Farve | Gul |
---|---|
Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, blanding eller påfyldning af kemikalier, rengøring af anlæg og maskiner, uventede lækager, spild eller andre udslip, lastning og losning af lastbiler og produkter i køretøjer |
Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
Sømtype | Svejset og tapet |
Stil | Y300757D |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17141065
|
Ansell
YE30T000757-03-G05 |
Medium |
13280.00 DKK 8868.20 DKK / Pakke med 4 Spare 4411.80 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17161065
|
Ansell
YE30T000757-04-G05 |
Større |
13280.00 DKK 8868.20 DKK / Pakke med 4 Spare 4411.80 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17181065
|
Ansell
YE30T000757-05-G05 |
X-Large |
13280.00 DKK 8868.20 DKK / Pakke med 4 Spare 4411.80 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17121065
|
Ansell
YE30T000757-02-G05 |
Lille |
13280.00 DKK 8868.20 DKK / Pakke med 4 Spare 4411.80 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17101075
|
Ansell
YE30T000757-06-G05 |
2X-stor |
13280.00 DKK 8868.20 DKK / Pakke med 4 Spare 4411.80 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17121075
|
Ansell
YE30T000757-07-G05 |
3X-Large |
13280.00 DKK 8868.20 DKK / Pakke med 4 Spare 4411.80 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren.
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren.
Tekniske data
Gul | |
Flerlags barrierelaminatstof | |
Y300757D |
Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, blanding eller påfyldning af kemikalier, rengøring af anlæg og maskiner, uventede lækager, spild eller andre udslip, lastning og losning af lastbiler og produkter i køretøjer | |
Svejset og tapet | |
80 gsm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline