Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Artikelnummer. 17181065
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17181065 X-Large -
17141065 Medium -
17161065 Større -
17121065 Lille -
17101075 2X-stor -
17121075 3X-Large Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17181065 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30T00075705G05
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren.
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, blanding eller påfyldning af kemikalier, rengøring af anlæg og maskiner, uventede lækager, spild eller andre udslip, lastning og losning af lastbiler og produkter i køretøjer
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse X-Large
Produkttype Indkapslede kemiske beskyttelsesdragter til brug med luftmatede/tilførte systemer
Sømtype Svejset og tapet
Stil Y300757D
Vægt (metrisk) 80 gsm