Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Artikelnummer. 17121065
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 17121065
Brand: Ansell YE30T00075702G05
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren.
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, blanding eller påfyldning af kemikalier, rengøring af anlæg og maskiner, uventede lækager, spild eller andre udslip, lastning og losning af lastbiler og produkter i køretøjer
Hætte type Fully Encapsulated
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Lille
Produkttype Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems
Sømtype Svejset og tapet
Stil Y300757D
Vægt (metrisk) 80 gsm