Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Description
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren.
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren.
Specifications
Specifications
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, blanding eller påfyldning af kemikalier, rengøring af anlæg og maskiner, uventede lækager, spild eller andre udslip, lastning og losning af lastbiler og produkter i køretøjer |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Medium |
| Produkttype | Indkapslede kemiske beskyttelsesdragter til brug med luftmatede/tilførte systemer |
| Sømtype | Svejset og tapet |
| Stil | Y300757D |
| Vægt (metrisk) | 80 gsm |