Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende udstanset multifunktion Nylon Etikettape til M6/M7 printere
Aggressiv klæbemiddel og høj smidighed er kendetegnene for dette nylonstof-etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav, fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
297.00 DKK - 962.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | ||
|
17858124
|
Brady™
173311 |
0,5 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | 12,7 mm | Firkant |
562.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17838454
|
Brady™
174349 |
0,5 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 12,7 mm | Firkant |
607.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17818844
|
Brady™
173395 |
1 x 1 tomme | M710, BMP71 | 25,4 mm | Firkant |
455.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17828404
|
Brady™
174225 |
1 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm | Firkant |
492.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17868974
|
Brady™
174594 |
0,25 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rektangel |
597.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17878194
|
Brady™
173307 |
0,25 x 1,9 tommer | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rektangel |
692.00 DKK
Pakke med 750 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17811389
|
Brady™
173790 |
0,25 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6,35 mm | Rektangel |
602.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17888284
|
Brady™
174357 |
0,25 x 1,9 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6,35 mm | Rektangel |
737.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17838864
|
Brady™
174650 |
0,5 x 0,9 tommer | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rektangel |
887.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17818384
|
Brady™
174370 |
0,5 x 0,9 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 12,7 mm | Rektangel |
962.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17888294
|
Brady™
174184 |
0,75 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 19,05 mm | Rektangel |
552.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17818464
|
Brady™
174218 |
0,75 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 19,05 mm | Rektangel |
455.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17801499
|
Brady™
174273 |
0,75 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 19,05 mm | Rektangel |
607.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17868194
|
Brady™
174201 |
1 x 0,375 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
662.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17879024
|
Brady™
173415 |
1 x 0,375 tommer | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rektangel |
612.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
|
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17878784
|
Brady™
173401 |
1 x 0,75 tommer | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rektangel |
422.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17898364
|
Brady™
174103 |
1 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
398.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17888114
|
Brady™
174280 |
1 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
632.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17898254
|
Brady™
174354 |
1 x 1,9 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
942.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17888434
|
Brady™
173310 |
1 x 1,9 tommer | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rektangel |
877.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17818924
|
Brady™
173355 |
1,5 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | 38,1 mm | Rektangel |
577.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17828844
|
Brady™
174265 |
1,5 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 38,1 mm | Rektangel |
617.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17888904
|
Brady™
173347 |
1,5 x 0,75 tommer | M710, BMP71 | 38,1 mm | Rektangel |
607.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17898924
|
Brady™
173340 |
1,5 x 1 tomme | M710, BMP71 | 38,1 mm | Rektangel |
587.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17831379
|
Brady™
173769 |
1 x 4 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
421.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17868344
|
Brady™
174086 |
1,25 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 31,75 mm | Rektangel |
747.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17899034
|
Brady™
174575 |
2,5 x 1 tomme | M710, BMP71 | 63,5 mm | Rektangel |
340.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17891569
|
Brady™
173756 |
2,5 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 63,5 mm | Rektangel |
344.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17888464
|
Brady™
174085 |
0,375 x 0,825 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 9,53 mm | Rektangel |
297.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17888734
|
Brady™
173427 |
0,75 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | 19,05 mm | Rektangel |
512.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
Beschreibung
- Meget bøjeligt materiale tilpasser sig tæt til buede overflader såsom ledninger og kabler, mens det også klæber til rustfrit stål, tekstureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper
- Modstår udsættelse for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Etiketmateriale med lav profil klæber til glatte, ru eller pulverlakerede overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi
- UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Fremstillet af B-499 nylon stof materiale
Spezifikation
| Autoklaverbar | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Udstanset | |
| Termisk overførsel | |
| Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning | |
| -40 °F til +194 °F | |
| 0,0065 tommer. |
| Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Nylon | |
| Ikke steril | |
| Nej | |
| -40 °C til +90 °C | |
| 0.166 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.