Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende udstanset multifunktion Nylon Etikettape til M6/M7 printere
Aggressiv klæbemiddel og høj smidighed er kendetegnene for dette nylonstof-etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav, fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
Brand: Brady™ 173347
432.30 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- Meget bøjeligt materiale tilpasser sig tæt til buede overflader såsom ledninger og kabler, mens det også klæber til rustfrit stål, tekstureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper
- Modstår udsættelse for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Etiketmateriale med lav profil klæber til glatte, ru eller pulverlakerede overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi
- UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Fremstillet af B-499 nylon stof materiale
Tekniske data
| Autoklaverbar | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Udstanset | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 1,5 tommer | |
| 19.05 mm | |
| M7-30-499 |
| Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Nylon | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 250 etiketter | |
| -40 °F til +194 °F | |
| 0,0065 tommer. | |
| 1,5 x 0,75 tommer | |
| 0,75 tommer | |
| 38,1 mm |