Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende udstanset multifunktion Nylon Etikettape til M6/M7 printere
Aggressiv klæbemiddel og høj smidighed er kendetegnene for dette nylonstof-etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav, fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
Brand:  Brady™ 173769
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17831379
  • 421.00 DKK / Pakke med 100
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Meget bøjeligt materiale tilpasser sig tæt til buede overflader såsom ledninger og kabler, mens det også klæber til rustfrit stål, tekstureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper
  • Modstår udsættelse for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Etiketmateriale med lav profil klæber til glatte, ru eller pulverlakerede overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi
  • UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-499 nylon stof materiale
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Permanent akryl
Hvid
Patron (tape)
Enkeltsidet printbar
Label
Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +90 °C
0.166 mm
1 tomme
101.6 mm
M6-23-499
Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Ingen
Mat
Nylon
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
100 etiketter
-40 °F til +194 °F
0,0065 tommer.
1 x 4 tommer
4 tommer
25,4 mm