Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende udstanset multifunktion Nylon Etikettape til M6/M7 printere
Aggressiv klæbemiddel og høj smidighed er kendetegnene for dette nylonstof-etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav, fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
Brand:  Brady™ 174280
570.38 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17888114
  • 632.00 DKK / Pakke med 250
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Meget bøjeligt materiale tilpasser sig tæt til buede overflader såsom ledninger og kabler, mens det også klæber til rustfrit stål, tekstureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper
  • Modstår udsættelse for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Etiketmateriale med lav profil klæber til glatte, ru eller pulverlakerede overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi
  • UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-499 nylon stof materiale
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Permanent akryl
Hvid
Udstanset
Enkeltsidet printbar
Label
Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +90 °C
0.166 mm
1 tomme
38.1 mm
M6-31-499
Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Ingen
Mat
Nylon
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
250 etiketter
-40 °F til +194 °F
0,0065 tommer.
1 x 1,5 tommer
1,5 tommer
25,4 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...