Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 835 Macropipette Artikelnummer.: 10621324
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Socorex™ Acura™ Manual 835 Macropipette
Artikelnummer. p-8006513
0,2 til 2 ml, <±1,5 til 0,5 %, <0,5 til 0,2 %, Hver
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
Nøjagtighed:
<±1,5 til 0,5 %
<±1,5 til 0,6 %
Præcision:
<0,5 til 0,2 %
<0,6 til 0,3 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10621324
Brand: Socorex™ 835.02
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Udstyret med en præcisionsindstillingsmekanisme, der tillader kontinuerligt justerbar lydstyrke ned til en meget fin lydstyrkeopløsning. Socorex™ Acura™ Acura™ Manual 835 Macropipette er designet til at tillade lydstyrkeindstilling med én hånd.
  • Smart, pålidelig og præcis lydstyrkeindstilling
  • Meget fin lydstyrkeopløsning
  • Enhånds volumenindstillingskapacitet
  • Klikstoppere sammen med frit roterende stempelknaphætte sikrer indstillingsstabilitet
  • Ubesværet aktivering
  • Justip™ justerbar spidsudkaster, der passer til de fleste spidser
  • Swift-set brugerkalibreringssystem
  • Indeholder et beskyttelsesfilter af cellulosedyse
  • Pasteur pipetteadapter tilgængelig
  • Stød, UV-lys og autoklaveringsbestandighed
  • CE certificeret
  • Tre års garanti
Tekniske data
Nøjagtighed <±1,5 til 0,5 %
Certificeringer/compliance DA ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS og CE IVD Direktiv 98/79 EEC om medicinsk udstyr
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura
Type Makropipette
Volumen (metrisk) 0,2 til 2 ml
Inkluderer Certifikatkalibrering
Præcision <0,5 til 0,2 %
Mængde 1 hver
garanti 3 år
Produkttitel
Socorex™ Acura™ Manual 835 Macropipette >