Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus BASIC - Indbytte-pipette
Beskrivelse
- Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
- Kontrolknap og udkastere med lav driftskraft er placeret for ergonomi med et 4-cifret volumendisplay med forstørrelsesform
- Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
- Anvendelser PhysioCare Concept™ reducerer derfor belastning på hånd og arm under pipettering, opretholder balancen og minimal brugeranstrengelse
- Quick lock gør den nederste del særligt nem at fjerne og servicere
- Fjederbelastet spidskegle fremmer tæt pasform til spidsen
- Kan autoklaveres uden at skilles ad
- Anvendelser: Pipettering af væsker, blanding af væsker, fyldning af plader, geler og reaktionskar, faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Partispecifikt certifikat |
| Kompatible tips | epT.I.P.S. |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | epT.I.P.S. 2,5 μl |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Plast |
| Antal kanaler | 1 |
| Show More |