Få mere at vide
Eppendorf Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16262391 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μL
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis knap
Violet
Unit Size:
Hver
Product Code. 16262391
Brand: Eppendorf 3123000144
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tilpas arbejdet til specifikke væsker eller andre eksterne forhold med disse ultralette fuldt autoklaverbare pipetter. Pipetter har en fjederbelastet spidskegle, en sekundær justeringsmulighed og et forbedret lydstyrkedisplay.
  • Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
  • Kontrolknap og udkastere lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
  • 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
  • Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
  • Bruger kendte PhysioCare Concept™ reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balance, minimal brugeranstrengelse
  • Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
  • Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
  • Kan autoklaveres uden at skilles ad
Applikationer
  • Pipettering af væsker
  • Blanding af væsker
  • Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
  • Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Batteritype Ingen
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Model- Eppendorf™ Research™ Plus™
Antal kanaler 1
Produktlinje Research Plus
Type Enkeltkanals justerbare volumenpipetter
Volumen (metrisk) 0,25 til 2,5 ml
Vise Digital
Finger stil Ergonomi
Inkluderer epT.I.P.S.™ Prøvetaske med 10 pipettespidser