Få mere at vide
Acetonitril, R CHROMASOLV™ til væskekromatografi,≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Til GC headspace-applikationer
- Møder USP , Ph. Eur. og ICH-krav
- GC headspace-applikation testet
- Pakket under inert gas for længere holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
Smeltepunkt | -48°C (literature) |
Navn note | R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC) |
CAS Max % | 100.0000% |
Tæthed | 0.786 g/mL at 25 °C(lit.) |
Kogepunkt | 81.6°C |
Mængde | 2.5 L |
Flammepunkt | 6°C |
Emballage | Glasflaske |
Lineær formel | CH3CN |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Acetonitril, R CHROMASOLV™ til væskekromatografi,≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion