Få mere at vide
Acetonitril, R CHROMASOLV™ til væskekromatografi,≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15684670
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15684670 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15664670 1 L Glasflaske 1 L
15674670 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15694670 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15684670 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348814X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
R CHROMASOLV™ til væskekromatografi,≥ 99,8 % (GC)
  • Til GC headspace-applikationer
  • Møder USP , Ph. Eur. og ICH-krav
  • GC headspace-applikation testet
  • Pakket under inert gas for længere holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -48°C (literature)
Navn note R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC)
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt 6°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CN
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Kogepunkt 81.6°C
Formel vægt 41.05
Procent renhed >99.8%
Grad Kromatografi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.