Få mere at vide
Acetonitril, R CHROMASOLV™ til væskekromatografi,≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Til GC headspace-applikationer
- Møder USP , Ph. Eur. og ICH-krav
- GC headspace-applikation testet
- Pakket under inert gas for længere holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -48°C (literature) |
| Navn note | R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.786 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 6°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CN |
| FN nummer | UN1648 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.