Få mere at vide
Acetonitril, CHROMASOLV™ ,≥ 99,9 % (GC), for LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15634720
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15634720 6 x 1 L Pakke med 6
15624720 500 mL 500ml
15614720 1 L 1 L
15644720 6 x 500 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15634720 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 349556X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ NMR, for LC-NMR,≥ 99,9 % (GC)
  • Opløsningsmidler til LC-NMR applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Farve Farveløs
Tæthed 0.786g/mL at 25°C
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2°C (35.6°F)
Tændingspunkt 973°F
Lineær formel CH3CN
Damptryk 72.8 mmHg (20°C)
FN nummer UN1648
Formel vægt 41.05
Procent renhed ≥99.9% (GC)