Få mere at vide
ACETATBUFFEROPLØSNING PH 4,65, NATRIUMACETAT/EDDIKESYRE, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15623220
ACETATBUFFEROPLØSNING PH 4,65, NATRIUMACETAT/EDDIKESYRE, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122051 Shop alle Honeywell Fluka produkter
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15623220
Brand: Honeywell-Fluka 311031L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
NATRIUMACETAT / EDDIKESYRE
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 127-09-3
Mængde 1 L
Molekylær formel C2H3NaO2
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn natriumacetat
Molekylvægt (g/mol) 82.03
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
ACETATBUFFEROPLØSNING PH 4,65, NATRIUMACETAT/EDDIKESYRE, Honeywell Fluka™ >