Få mere at vide
Acetatbufferopløsning, pH 4,7 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7732-18-5 |
| pH-område | 4.7 |
| Produkttype | Acetatbufferopløsning |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Eu. Ph. Referencematerialer |
| Mængde | 1000mL |