Få mere at vide
ACETATBUFFEROPLØSNING PH 4,65, NATRIUMACETAT/EDDIKESYRE, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633220 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15633220
Brand: Honeywell-Fluka 311036X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
NATRIUMACETAT / EDDIKESYRE
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale ACETATE BUFFER SOLUTION PH 4.65
Navn note SODIUM ACETATE / ACETIC ACID
CAS 127-09-3, 64-19-7, 7732-18-5
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
Tæthed 1 g/cm3
Mængde 6 x 1 l
Løsningstype Buffer
Lineær formel HNO3
MDL nummer MFCD00011349
Emballage Poly flaske
Beilstein 3786729
Synonym Sodium acetate buffer solution, Michaelis buffer