Få mere at vide
Bufferopløsning pH 5, Acetatbuffer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 10104730
Brand: Thermo Scientific Acros 258620010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64-19-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
pH-buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution pH 5
CAS 64-19-7, 7732-18-5, 1310-58-3
Farve Farveløs
Tæthed 1.0000g/mL
pH 4.98 to 5.02 (20°C)
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Formulering 0.7mL glacial acetic acid and 0.6g potassium hydroxide per liter
MDL nummer MFCD03097943
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.